missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dibromobenzène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D0169500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D0169500G 500 g
D016925G 25 g
D0169100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D0169500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D0169500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 108-36-1
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.91
Numéro MDL MFCD00000078
Clé InChI JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
Nom de l’IUPAC 1,3-dibromobenzène
SOURIRES BrC1=CC(Br)=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Dibromobenzene
Point de fusion -7 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 219 °C
Quantité 500 g
Poids de formule 235.91
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber CZ1790000
TSCA Oui