missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dibromo-5-chlorobenzène, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAB2541114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2541114 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAB2541114 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2541114
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 14862-52-3 | Molecular Formula: C6H3Br2Cl | Molecular Weight: 270.348 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 14862-52-3
Formule moléculaire C6H3Br2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 270.348
Numéro MDL MFCD00070765
Clé InChI FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
PubChem CID 84676
Nom de l’IUPAC 1,3-dibromo-5-chlorobenzène
SOURIRES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Point de fusion 95 °C à 98 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 270.35
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche