missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diamino-2-propanol 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H04975G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H04975G 5 g
H049725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H04975G Fournisseur TCI America Code fournisseur H04975G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 616-29-5
Formule moléculaire C3H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 90.126
Numéro MDL MFCD00008142
Clé InChI UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
PubChem CID 61157
Nom de l’IUPAC 1,3-diaminopropan-2-ol
SOURIRES C(C(CN)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Diamino-2-propanol
Point de fusion 42 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 114 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3259
Poids de formule 90.13
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Niveau Not Available
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (2)-0315
TSCA Oui