missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-acide tétraacétique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D13305G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D13305G 5 g
D133025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D13305G Fournisseur TCI America Code fournisseur D13305G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 3148-72-9 | C11H18N2O9 | 322.27 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 3148-72-9
Formule moléculaire C11H18N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 322.27
Numéro MDL MFCD00004288
Clé InChI WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dhpta, dpta, 1,3-diaminopropanol tetraacetic acid, diaminohydroxypropane tetraacetic acid, 1,3-diamino-2-propanol-n,n,n',n'-tetraacetic acid, diaminopropanol tetraacetic acid, unii-949b9zmo7m, 1,3-diamino-2-hydroxypropane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, 2-hydroxy-1,3-propylenediaminetetraacetic acid, diaminopropanol tetra acetic acid
PubChem CID 18465
Nom de l’IUPAC 2-[[3-[bis(carboxyméthyl)amino]-2-hydroxypropyl]-(carboxyméthyl)amino]acide acétique
SOURIRES C(C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic Acid
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 322.27
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-2681
RTECSNumber AI2930000
TSCA Oui