missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D25125G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D25125G 5 g
D25121G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D25125G Fournisseur TCI America Code fournisseur D25125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10198-89-7
Formule moléculaire C13H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.235
Numéro MDL MFCD01321157
Clé InChI DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Dipicolinoylmethane
PubChem CID 2728494
Nom de l’IUPAC 1,3-dipyridine-2-ylpropane-1,3-dione
SOURIRES C1=CC=NC(=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
Point de fusion 106 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 226.24
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline