missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3-Butényloxy)-2,3,3,4,4,4,5,5-heptafluorocyclopentène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B48815G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B48815G 5 g
B48811G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B48815G Fournisseur TCI America Code fournisseur B48815G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 958032-89-8
Formule moléculaire C9H7F7O
Poids moléculaire (g/mol) 264.143
Numéro MDL MFCD00084878
Clé InChI LEWPTLXFUJDZPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme BHFC
PubChem CID 59259641
Nom de l’IUPAC 1-mais-3-énoxy-2,3,3,4,4,5,heptafluorocyclopentène
SOURIRES C=CCCOC1=C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(3-Butenyloxy)-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopentene
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Poids de formule 264.14
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide