missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Bis[4-(trifluorométhyl)phényl]urée 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B4518200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B4518200MG 200 mg
B45181G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B4518200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B4518200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1960-88-9
Formule moléculaire C15H10F6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 348.248
Numéro MDL MFCD01908917
Clé InChI PEXQIAHZLFTVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis 4-trifluoromethyl phenyl urea, maybridge4_001077, 1,3-bis 4-trifluoromethylphenyl urea, n,n'-bis-4-trifluoromethylphenyl-urea, urea, n,n'-bis 4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 472928
Nom de l’IUPAC 1,3-bis[4-(trifluorométhyl)phényl]urée
SOURIRES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Point de fusion 227 °C
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 348.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline