missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Bis(4-méthoxyphényl)urure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B44835G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B44835G 5 g
B44831G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B44835G Fournisseur TCI America Code fournisseur B44835G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1227-44-7
Formule moléculaire C15H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 272.304
Numéro MDL MFCD00025783
Clé InChI CPSIMDUNVYMPAH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136951
Nom de l’IUPAC 1,3-bis(4-méthoxyphényl)urée
SOURIRES COC1=CC=C(C=C1)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Bis(4-methoxyphenyl)urea
Point de fusion 241 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 272.30
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline