missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-benzothiazole-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC06004DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC06004DA 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC06004DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC06004DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6639-57-2
Formule moléculaire C8H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 163.194
Numéro MDL MFCD00526215
Clé InChI RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
Nom de l’IUPAC 1,3-benzothiazole-2-carbaldehyde
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
CAS % minimum 96.5
CAS % maximal 100.0
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 g
Poids de formule 163.2
Pourcentage de pureté 97%