missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Benzothiazol-6-amine, 97+%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC05914DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
25g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC05914DA 1g Amber Glass Bottle
CC05914EB 25g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC05914DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC05914DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 533-30-2
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.199
Clé InChI FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
PubChem CID 68288
Nom de l’IUPAC 1,3-benzothiazol-6-amine
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1, 3-Benzothiazol-6-amine
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Indice de Merck 15, 420
Poids de formule 150.2
Pourcentage de pureté 97%