missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,6,8-Tétraphénylpyrène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T304250MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T304250MG 50 mg
T3042200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T304250MG Fournisseur TCI America Code fournisseur T304250MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13638-82-9
Formule moléculaire C40H26
Poids moléculaire (g/mol) 506.648
Numéro MDL MFCD00021662
Clé InChI SIJHJHYRYHIWFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256832
Nom de l’IUPAC 1,3,6,8-tétrapénylpyrène
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C3C=CC4=C(C=C(C5=C4C3=C2C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,6,8-Tetraphenylpyrene
Point de fusion 299 °C
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Poids de formule 506.65
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline