missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,6,8-Tétrabromocarbazole 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T2932200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T2932200MG 200 mg
T29321G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T2932200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur T2932200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 55119-09-0
Formule moléculaire C12H5Br4N
Poids moléculaire (g/mol) 482.80
Numéro MDL MFCD00218272
Clé InChI FNHISDQCWYSMTO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 258744
Nom de l’IUPAC 1,3,6,8-tétrabromo-9H-carbazole
SOURIRES BrC1=CC2=C(NC3=C2C=C(Br)C=C3Br)C(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,6,8-Tetrabromocarbazole
Point de fusion 229 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 482.80
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline