missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Tris(4-aminophényl)benzène 93,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T27285G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T27285G 5 g
T272825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T27285G Fournisseur TCI America Code fournisseur T27285G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

1,3,5-Tris(4-aminophényl)benzène 93,0+%

Identifiants chimiques

CAS 118727-34-7
Formule moléculaire C24H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 351.45
Numéro MDL MFCD18207723
Clé InChI QHQSCKLPDVSEBJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12058813
Nom de l’IUPAC 3',5'-bis(4-aminophényl)-[1,1'-biphényl]-4-amine
SOURIRES NC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
Point de fusion 165 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 351.45
Pourcentage de pureté ≥93,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline