missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Trifluorobenzene 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T10395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T10395G 5 g
T103925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T10395G Fournisseur TCI America Code fournisseur T10395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 372-38-3
Formule moléculaire C6H3F3
Poids moléculaire (g/mol) 132.085
Numéro MDL MFCD00000333
Clé InChI JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
PubChem CID 9745
Nom de l’IUPAC 1,3,5-trifluorobenzene
SOURIRES C1=C(C=C(C=C1F)F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,5-Trifluorobenzene
Couleur Incolore
Point d’ébullition 76 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 132.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide