missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Adamantanetriol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,5-Adamantanetriol |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 184.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |