missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[(3,3-Diphénylpropyl)(méthyl)amino]-2-méthyl-2-propanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D47135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D47135G 5 g
D471325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D47135G Fournisseur TCI America Code fournisseur D47135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 100442-33-9
Formule moléculaire C20H27NO
Poids moléculaire (g/mol) 297.442
Numéro MDL MFCD11100703
Clé InChI MQWDISMNBYOLAB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10851563
Nom de l’IUPAC 1-[3,3-diphénylpropyl(méthyl)amino]-2-méthylpropane-2-ol
SOURIRES CC(C)(CN(C)CCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methyl-2-propanol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 145 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 297.44
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide