missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-O-Isopropylidène-alpha-D-glucofuranose 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I040025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I040025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. I040025G Fournisseur TCI America Code fournisseur I040025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 18549-40-1
Formule moléculaire C9H16O6
Poids moléculaire (g/mol) 220.221
Numéro MDL MFCD00063244
Clé InChI BGGCXQKYCBBHAH-OZRXBMAMSA-N
Synonyme 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, monoacetone glucose, 1,2-o-isopropylidene-d-glucofuranose, monoacetone-d-glucose, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, glucofuranose, 1,2-o-isopropylidene-, alpha-d, pubchem23862, micro yen+/-ui feminineaeiinic, 1,2-o-isopropylidene--d-glucofuranose
PubChem CID 87704
Nom de l’IUPAC (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-diméthyl-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]éthane-1,2-diol
SOURIRES CC1(OC2C(C(OC2O1)C(CO)O)O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Point de fusion 156 °C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Forme physique Poudre de cristal à 20 °C
Poids de formule 220.22
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)