missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dimyristoyl-sn-glycéro-3-phospho-rac-(1-glycérol) Sel de sodium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. d39461g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D39461G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D39461G Fournisseur TCI America Code fournisseur D39461G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 200880-40-6
Formule moléculaire C34H66NaO10P
Poids moléculaire (g/mol) 688.856
Numéro MDL MFCD00056649
Clé InChI QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
Synonyme Dimyristoylphosphatidylglycerol Sodium Salt, Sodium (R)-2,3-Bis(tetradecanoyloxy)propyl 2,3-Dihydroxypropyl Phosphate, DMPG Sodium Salt
PubChem CID 46891824
Nom de l’IUPAC sodium; 2,3-dihydroxypropyle [(2R)-2,3-di(tétradecanoyloxy)propyl phosphate]
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC(CO)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC.[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt
Point de fusion 195 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 688.86
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur