missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Butanedithiol 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B40715G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B40715G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B40715G Fournisseur TCI America Code fournisseur B40715G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Organic chemical building block for research and development applications.

Identifiants chimiques

CAS 16128-68-0
Formule moléculaire C4H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 122.24
Numéro MDL MFCD00039649
Clé InChI LFTMJBWNOFFSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2-Dimercaptobutane
PubChem CID 61829
Nom de l’IUPAC Butane-1,2-dithiol
SOURIRES CCC(S)CS

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2-Butanedithiol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 77 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 122.24
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide