missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis(triméthylsilyloxy)cyclobutène 94,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B17685G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B17685G 5 g
B17681G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B17685G Fournisseur TCI America Code fournisseur B17685G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17082-61-0
Formule moléculaire C10H22O2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 230.454
Numéro MDL MFCD00010798
Clé InChI WOBRFSDEZREQAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis trimethylsilyloxy cyclobutene, bis trimethylsiloxy cyclobutene, 1,2-bis trimethylsilyl oxy cyclobut-1-ene, 1,2-bis trimethylsiloxy cyclobutene, silane, 1-cyclobutene-1,2-diylbis oxy bis trimethyl, acmc-1c5q5, 1,2-bistrimethylsilyloxycyclobutene, 1,2-bis trimethylsilyloxycyclobutene, cyclobut-1-ene-1,2-diylbis oxy bis trimethylsilane
PubChem CID 2734034
Nom de l’IUPAC triméthyl-(2-triméthylsilyloxycyclobutène-1-yl)oxysilane
SOURIRES C[Si](C)(C)OC1=C(CC1)O[Si](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 59 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 230.45
Pourcentage de pureté ≥94,0% (GC)
Forme physique Liquide