missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)méthyl]benzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B56051G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B56051G 1 g
B56055G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B56051G Fournisseur TCI America Code fournisseur B56051G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 222166-46-3
Formule moléculaire C32H20Br4N2
Poids moléculaire (g/mol) 752.142
Clé InChI ZHQHEWRIQYHYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9′-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis(3,6-dibromo-9H-carbazole)
PubChem CID 132274867
Nom de l’IUPAC 3,6-dibromo-9-[[2-[(3,6-dibromocarbazol-9-yl)méthyl]phényl]méthyl]carbazole
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)CN2C3=C(C=C(C=C3)Br)C4=C2C=CC(=C4)Br)CN5C6=C(C=C(C=C6)Br)C7=C5C=CC(=C7)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene
Point de fusion 319 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 752.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline