missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Benzisoxazole-3-acide acétique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B291225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B291225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B291225G Fournisseur TCI America Code fournisseur B291225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4865-84-3
Formule moléculaire C9H6NO3
Poids moléculaire (g/mol) 176.15
Numéro MDL MFCD02180388
Clé InChI BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
Nom de l’IUPAC 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acétate
SOURIRES [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2-Benzisoxazole-3-acetic Acid
Point de fusion 129 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 177.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline