missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Ester d’acide benzédiboronique Bis(pinacol) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B50695G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B50695G 5 g
B50691G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B50695G Fournisseur TCI America Code fournisseur B50695G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 269410-07-3
Formule moléculaire C18H28B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 330.038
Clé InChI VCTMQXIOUDZIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,2-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
PubChem CID 21923918
Nom de l’IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyle-2-[2-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2B3OC(C(O3)(C)C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2-Benzenediboronic Acid Bis(pinacol) Ester
Point de fusion 116 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 330.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline