missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-D-mannitol

Numéro de catalogue. AAL1212714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1212714 25 g
AAL1212706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1212714 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1212714
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1707-77-3 | C12H22O6 | 262,302 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1707-77-3
Formule moléculaire C12H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 262.302
Numéro MDL MFCD00003211
Clé InChI ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Synonyme 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, d-mannitol diacetonide, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-d-mannitol, d-mannitol 1,2:5,6-bis-acetonide, 1s,2s-1,2-bis 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1s,2s-1,2-bis r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, mannitol diacetonide, diacetone-d-mannitol, zlchem 213
PubChem CID 96011
Nom de l’IUPAC (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl]éthane-1,2-diol
SOURIRES CC1(OCC(O1)C(C(C2COC(O2)(C)C)O)O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
Point de fusion 120 °C à 122 °C
Quantité 25 g
Beilstein 83765
Rotation optique +6° (c=5 en chloroforme)
Poids de formule 262.31
EINECSNumber 216-954-8
TSCA Non
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche