missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2,4-Dinitrophényl)pyridinium chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D41431G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D41431G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D41431G Fournisseur TCI America Code fournisseur D41431G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity Zincke salt for laboratory research applications.

Identifiants chimiques

CAS 4185-69-7
Formule moléculaire C11H8ClN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 281.652
Numéro MDL MFCD00184241
Clé InChI UYHMQTNGMUDVIY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Zincke Salt
PubChem CID 77850
Nom de l’IUPAC 1-(2,4-dinitrophényl)pyridine-1-ium; Chlorure
SOURIRES C1=CC=[N+](C=C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Cl-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(2,4-Dinitrophenyl)pyridinium Chloride
Point de fusion 191 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 281.65
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Niveau Research
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-0760
TSCA Oui