missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T0525500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T0525500G 500 g
T052525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T0525500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T0525500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2465-93-2
Formule moléculaire C12H17N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 251.286
Numéro MDL MFCD00019868
Clé InChI ALGVJKNIAOBBBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-tris 2-cyanoethoxy propane, propanenitrile, 3,3',3-1,2,3-propanetriyltris oxy tris, 3,3',3-propane-1,2,3-triyltrioxytripropiononitrile, tris .beta.-cyanoethoxy propane, glycerol tris 2-cyanoethyl ether, propionitrile, 3,3',3-1,2,3-propanetriyltrioxy tri, 3-2,3-bis 2-cyanoethoxy propoxy propanenitrile, 3-1,3-bis 2-cyanoethoxy propan-2-yl oxy propanenitrile, propanenitrile,3,3',3-1,2,3-propanetriyltris oxy tris
PubChem CID 75572
Nom de l’IUPAC 3-[2,3-bis(2-cyanoétoxy)propoxy]propannitrile
SOURIRES C(COCC(COCCC#N)OCCC#N)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Numéro UN 3276
Poids de formule 251.29
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide