missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4-Tétrahydrocarbazole 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T100625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T100625G 25 g
T1006100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T100625G Fournisseur TCI America Code fournisseur T100625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 942-01-8
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.243
Numéro MDL MFCD00004959
Clé InChI XKLNOVWDVMWTOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole, 2,3-tetramethyleneindole, 2,3-tetramethylene-1h-indole, 5,6,7,8-tetrahydrocarbazole, tetrahydrocarbazole, 1h-carbazole, 2,3,4,9-tetrahydro, carbazole, 1,2,3,4-tetrahydro, 1h-indole, 2,3-1,4-butanediyl, carbazole, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-8zlk0tsx93
PubChem CID 13664
Nom de l’IUPAC 2,3,4,9-tétrahydro-1H-carbazole
SOURIRES C1CCC2=C(C1)C3=CC=CC=C3N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole
Point de fusion 119 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 186 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 171.24
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber FE6300000
TSCA Non