missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4-Tétrafluorobénzene 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T24105G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T24105G 5 g
T241025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T24105G Fournisseur TCI America Code fournisseur T24105G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 551-62-2
Formule moléculaire C6H2F4
Poids moléculaire (g/mol) 150.076
Numéro MDL MFCD00000285
Clé InChI SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrafluorobenzene, 1,2,3,4-tetrafluoro-benzene, unii-66365s2rfq, benzene, 1,2,3,4-tetrafluoro, 2,3,4,5-tetrafluorobenzene, benzene, tetrafluoro, pubchem1061, acmc-1ao1z, 1,3,4-tetrafluorobenzene
PubChem CID 11084
Nom de l’IUPAC 1,2,3,4-tétrafluorobenzene
SOURIRES C1=CC(=C(C(=C1F)F)F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Point de fusion -42 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 94 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 150.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide