missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,10-Phénanthroline-5,6-dione 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P19735G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P19735G 5 g
P19731G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P19735G Fournisseur TCI America Code fournisseur P19735G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 27318-90-7
Formule moléculaire C12H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Numéro MDL MFCD00014473
Clé InChI KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
PubChem CID 72810
Nom de l’IUPAC 5,6-dihydro-1,10-phénanthroline-5,6-dione
SOURIRES O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Point de fusion 257 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 210.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline