missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[1,1'-Bis(diphénylphosphino)ferrocène]palladium(II) Dichlorure de dichlorométhane Adduct 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B20645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B20645G 5 g
B20641G 1 g
B206425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B20645G Fournisseur TCI America Code fournisseur B20645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 95464-05-4
Formule moléculaire C35H30Cl4FeP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 816.64
Numéro MDL MFCD00792899
Nom de l’IUPAC Chlorure de bis(diphénylphosphino)ferrocène] palladium(II)
SOURIRES [Fe].ClCCl.Cl[Pd]Cl.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique [1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) Dichloride Dichloromethane Adduct
Point de fusion 268 °C
Quantité 5 g
Synonyme [1,1′C-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Dichloro[1,1′C-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Poids de formule 816.64
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline