missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B27101G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B27101G 1 g
B2710100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B27101G Fournisseur TCI America Code fournisseur B27101G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 97239-80-0
Formule moléculaire C22H36FeP2
Poids moléculaire (g/mol) 418.32
Numéro MDL MFCD02684559
Synonyme Bis[(diisopropylphosphino)cyclopentadienyl]iron
Nom de l’IUPAC 1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocène
SOURIRES [Fe].CC(C)P(C(C)C)c1cccc1.CC(C)P(C(C)C)c1cccc1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,1′-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
Point de fusion 50 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 418.32
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline