missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone, 95+%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC27505CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC27505CB 250mg
CC27505DA 1g
CC27505DE 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC27505CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC27505CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 187657-92-7
Formule moléculaire C10H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
Numéro MDL MFCD03407369
Clé InChI WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
PubChem CID 2776580
Nom de l’IUPAC 1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethanone
SOURIRES BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Fourchette de pourcentages d’essai 95%
Quantité 250mg
Poids de formule 239.07
Pourcentage de pureté 95%