missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC01605EA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
10g
Emballage:
Amber Glass Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC01605EA 10g Amber Glass Bottle
CC01605CB 250mg Amber Glass Bottle
CC01605DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC01605EA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC01605EA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 40288-65-1
Formule moléculaire C9H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 243.056
Clé InChI QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
PubChem CID 243777
Nom de l’IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromoethanone
SOURIRES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 10g
Poids de formule 243.06
Pourcentage de pureté 97%