missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodécaméthylhexasiloxane 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D45705ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D45705ML 5 mL
D457025ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D45705ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D45705ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 995-82-4
Formule moléculaire C12H38O5Si6

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane
Couleur Incolore
Point d’ébullition 74 °C
Quantité 5 mL
Poids de formule 430.94
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide