missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1,2,2-Tétrachloro-1,2-diméthyldisilane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T15905G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T15905G 5 g
T159025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T15905G Fournisseur TCI America Code fournisseur T15905G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4518-98-3
Formule moléculaire C2H6Cl4Si2
Poids moléculaire (g/mol) 228.04
Numéro MDL MFCD00192469
Clé InChI JTBAMRDUGCDKMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78276
Nom de l’IUPAC 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-diméthyldisilane
SOURIRES C[Si](Cl)(Cl)[Si](C)(Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-dimethyldisilane
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Numéro UN 2988
Poids de formule 228.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-2040
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur