UserName
Services en mesure et sur vrac
Solutions de services en vrac et sur mesure
Répondez à vos besoins spécialisés
Prenez une approche sur mesure pour vos achats et approvisionnement en produits chimiques à l’aide de nos services de produits chimiques sur mesure et en vrac, qui sont conçus pour répondre à vos besoins spécialisés de la paillasse à la production. Laissez nos spécialistes chimiques vous aider à trouver les bons produits chimiques et mélanges pour votre travail aux volumes spécifications dont vous avez besoin.
Que vous effectuiez la recherche paraphe ou vous mettiez votre travail à l’échelle de pleine production, nous pouvons vous aider à économiser temps et ressources précieuses.
Fiche technique : Services de produits chimiques sur mesure et en vrac
Trouvez les solutions complètes de produits chimiques sur mesure et en vrac pour vos applications en recherche et en production.
Custom and Bulk Chemical Services Data Sheet
Pourquoi choisir les services de produits chimiques en vrac et sur mesure?
Horaires personnalisés de livraison
Trop ou trop peu de stocks peuvent causer des problèmes, créer des conditions dangereuses d’entreposage et des pertes de productivité. Comptez sur nos services sur mesure et en vrac pour vous aider à fixer vos livraisons de produits chimiques où et quand vous les voulez. C’est aussi simple que ça.
Custom and Bulk Chemical Services
Plans de travail plus efficaces
La disponibilité et l’accès aux bons produits chimiques sont critiques au succès d’une entreprise. Les longs délais de livraison et les ruptures d’approvisionnement sont des obstacles évitables lorsque vous profitez de nos services.
Vous bénéficierez de sécurité d’approvisionnement et passeriez moins de temps à commander vos produits chimiques en vrac pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail sans interruption.
Le produit exact dont vous avez besoin
Obtenez les produits chimiques exacts dont vous avez besoin pour votre plan de travail à l’aide de nos services de fabrication sur mesure. Avec notre aide, vous pouvez diminuer le temps nécessaire pour trouver le bon produit chimique.
Gestion complète de la chaîne d’approvisionnement
Laissez-nous le soin de la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour que vous puissiez vous concentrer sur autres éléments critiques. Notre équipe de spécialistes vous aidera à simplifier en s’occupant de la gestion et du contrôle de la chaîne d’approvisionnement pour des quantités en vrac des produits du catalogue dont vous avez besoin.
Durabilité
Améliorez la sécurité dans votre laboratoire ou votre établissement de production et réduisez les déchets à l’aide de notre système de livraison par contenants consignés. Le système sans bouteilles de contenants en acier inoxydable diminue les bris de verre et la probabilité de déversements de produits chimiques.
Services de produits en vrac/à grands volumes
Facilitez votre mise à l’échelle
Améliorez votre efficacité et votre sécurité à l’aide de nos services écologiques de livraison de solvants à grands volumes. Choisissez parmi une vaste gamme de grades, volumes, et options de contenants afin de convenir à vos exigences analytiques et de fabrication.
Les mêmes produits chimiques du catalogue en plus grandes quantités
Commandez vos produits favoris de notre catalogue en plus grandes tailles et plus grands formats. Choisissez parmi une grande variété de produits chimiques que nous analysons, emballons, et livrons selon vos exigences.
Ressources reliées
Capacités de services de produits chimiques sur mesure et en vrac
Que vous êtes en recherche et découverte ou vous planifiez la mise à l’échelle pour la fabrication commerciale, trouvez les produits pour soutenir vos applications de la paillasse à la production.
Custom and Bulk Chemical Service Capabilities
Livraison commode de solvants
Choisissez le système de livraison de solvants FisherPakMC — qui élimine près de 200 livres de déchets par contenant de 200 L — pour la manutention de grandes quantités de solvants de grade pureté.
Convenient Solvent Delivery
Solutions intelligentes d’emballage
Découvrez les améliorations des emballages SmartPack de produits chimiques qui offrent une façon plus intelligente, plus sécuritaire, et plus durable d’effectuer la recherche et de transporter les produits.
Smart Packaging Solutions
Brochure : Produits chimiques pour les sciences de la vie et la biotechnologie
Explorez les produits chimiques les plus populaires qui répondent à vos besoins particuliers en recherche et en fabrication dans les industries des sciences de la vie et de la biotechnologie.
Life Sciences and Biotech Chemicals Brochure
Brochure : Produits chimiques pour la synthèse d’acides nucléiques
Explorez les produits chimiques les plus populaires qui répondent à vos besoins particuliers en recherche et en fabrication pour la synthèse d’acides nucléiques et le séquençage d’ADN.
Nucleic Acid Synthesis Chemicals Brochure
Brochure : Produits chimiques pour la synthèse de peptides
Explorez les produits chimiques les plus populaires qui répondent à vos besoins particuliers en recherche et en fabrication pour la synthèse et le séquençage des peptides.
Peptide Synthesis Chemicals Brochure
Solvants et mélanges à grands volumes
L’option sécuritaire et durable de manutention des produits chimiques pour votre lieu de travail
Les systèmes de livraison de solvants/mélanges de produits chimiques à grands volumes — incluant notre système FisherPakMC de livraison de solvants — offrent une approche sécuritaire et durable pour vos applications. Profitez de choix sans égal tout en améliorant la productivité à votre lieu de travail.
High-Volume Solvents and Blends
Avantages de notre service de solvants et mélanges à grands volumes
Performance et productivité
Explorez une vaste gamme de produits chimiques de grande pureté qui soutient vos environnements au laboratoire, en usine pilote, et en production.
  • Comptez sur nos normes de pureté afin de réduire le temps que vous passez sur les tests; chaque lot ne requiert qu’un seul test
  • Choisissez parmi une variété de formats de baril/contenant, de grades de produits (p. ex. extra-sec, ACS, HPLC, ou USP), de produits chimiques purs, et de mélanges pour répondre à vos exigences
  • Fiez-vous à notre emballage inerte qui réduit les risques d’interaction/de réaction avec les produits chimiques à l’intérieur du contenant et aide à protéger les produits chimiques, solvants, et mélanges contre les facteurs environnementaux externes comme l’humidité et les vapeurs
Approvisionnement et soutien
Mitigez les risques en approvisionnement à votre entreprise avec les éléments à valeur ajoutée de notre service.
  • Obtenez des choix imbattables et un service fiable par notre approvisionnement abondant de produits chimiques et de contenants ainsi que notre flotte d’expédition spécialisée
  • Laissez-nous vous aider à répondre à vos besoins particuliers en matière de service et d’accessoires par notre programme de contenants (fûts/barils/réservoirs) consignés configurables
  • Profitez du soutien technique et logistique de l’un(e) de nos spécialistes lorsque vous participez dans le programme de fûts et contenants consignés
Assurez la tranquillité d’esprit
Soutenez un environnement de travail positif, sain, et sécuritaire et aidez à répondre aux objectifs de durabilité de votre organisation en profitant de notre service de solvants et mélanges à grands volumes.
Sécurité et fiabilité
  • Réduisez les risques de déversements de solvants/produits chimiques; les contenants sont disponibles pour utilisation avec divers accessoires afin d’aider à assurer que vous pouvez distribuer le produit de façon sécuritaire et fiable ou pour fixation simple au point d’utilisation
  • Puisque les contenants sont fabriqués d’acier inoxydable ou de plastique, les risques de verre brisé dans les lieux de travail sont minimisés
  • Le design unique du fût/contenant réduit les risques que les solvants inflammables ou toxiques soient relâchés sous forme liquide ou vapeur dans l’air
Durabilité
  • Réduisez la quantité de verre et de carton dont vous devez jeter en utilisant notre service de fûts/barils au lieu de nos bouteilles standards en verre; presque 200 lb/90 kg de verre et de carton sont donc éliminés par système de fût/contenant consigné de 200 L utilisé
  • Vous prenez donc aussi moins de kilométrage-fret par litre de produit chimique; le kilométrage-fret des fûts/contenants est moindre par rapport au kilométrage-fret des bouteilles de verre et emballage en carton
  • Les fûts/barils sont nettoyés, entretenus, et remplis à nouveau, réduisant ainsi les coûts reliés à la disposition des matières dangereuses, éliminent l’étape de rinçage à votre site, et vous économisent temps et argent
Providing Peace of Mind
Systèmes de contenants
Explorez les options suivantes du système de contenants pour vos besoins en matière de solvants et mélanges à grands volumes.
FisherPak
  • Le contenant populaire FisherPakMC en acier inoxydable de type 316 manie de grandes quantités de solvants et de mélanges de grande pureté et il est consigné et réutilisable
  • Recommandés pour tous les segments de marché, et conviennent aux environnements de laboratoire, usine pilote, et production/fabrication
  • Offerts en formats de 19 L, 28 L, 50 L, 200 L, et 1350 L
FisherPak : spécifications et information technique
Utilisez cette information technique détaillée et les tables de spécifications de produit pour vous aider à déterminer le bon format et la bonne configuration de contenant pour vos besoins :
FisherPak
Solvants FisherPak les plus communément demandés et leurs poids nets
Produit chimiqueDensité19 L50 L115 L200 L
Propan-2-ol0,78532,9 LB/ 14,9 KG86,5 LB/ 39,3 KG199,0 LB/ 90,3 KG346,1 LB/ 157,0 KG
Méthanol0,78532,2 LB/ 15,0 KG87,2 LB/ 39,6 KG200,7 LB/ 91,0 KG349 LB/ 158,3 KG
Acétone0,78832,8 LB/ 14,9 KG86,9 LB/ 39,4 KG199,8 LB/ 90,6 LB347,4 LB/ 157,6 KG
Alcool0,78232,7 LB/ 14,8 KG86,2 LB/ 39,1 KG198,3 LB/ 89,9 KG344,8 LB/ 156,4 KG
Acétonitrile0,77532,5 LB/ 14,7 KG85,4 LB/ 38,8 KG196,5 LB/ 89,1 KG341,7 LB/ 155 KG
Chloroforme1,47161,6 LB/ 28 KG162,1 LB/ 73,6 KG372,9 LB/ 169,2 KG648,6 LB/ 294,2 KG
Dichlorométhane1,32655 LB/ 25,2 KG146,1 LB/ 66,3 KG336,1 LB/ 152,4 KG584,4 LB/ 265,1 LB
Acétate d’éthyle0,90237,8 LB/ 17,1 KG99,4 LB/ 45,1 KG228,7 LB/ 103,7 KG397,7 LB/ 180,4 KG
Hexane0,66027,6 LB/ 12,5 KG72,8 LB/ 33 KG167,3 LB/ 75,9 KG291 LB/ 132 KG
Iso-octane0,69229 LB/ 13,1 KG76,3 LB/ 34,6 KG175,4 LG/ 79,6 KG305,1 LB/ 138,4 KG
Éther de pétrole0,63026,4 LB/ 12,0 KG69,4 LB/ 31,5 KG159,7 LB/ 72,5 KG277,8 LB/ 126 KG
Toluène0,86636,3 LB/ 16,5 KG95,5 LB/ 43,3 KG219,6 LB/ 99,6 KG381,8 LB/ 173,2 KG
THF (tétrahydrofurane)0,88937,2 LB/ 16,9 KG98 LB/ 44,5 KG225,4 LB/ 102,3 KG392,1 LB/ 177,8 KG
Eau1,041,9 LB/ 19 KG110,2 LB/ 50 KG253,5 LB/ 115 KG440,9 LB/ 200 KG
Solvants FisherPak les plus communément demandés et leurs poids bruts au remplissage
Produit chimiqueDensité19 L50 L115 L200 L
Propan-2-ol0,78557,1 LB/ 25,9 KG129,5 LB/ 58,8 KG269,6 LB/ 122,3 KG437,9 LB/ 198,6 KG
Méthanol0,78557,4 LB/ 26,0 KG130,2 LB/ 59,1 KG271,2 LB/ 123,0 KG440,7 LB/ 199,9 KG
Acétone0,78857,0 LB/ 25,9 KG129,9 LB/ 58,9 KG270,3 LB/ 122,6 KG439,2 LB/ 199,2 KG
Alcool0,78256,9 LB/ 25,8 KG129,2 LB/ 58,6 KG268,6 LB/ 121,9 KG436,5 LB/ 198 KG
Acétonitrile0,77556,7 LB/ 25,7 KG128,4 LB/ 58,3 KG1267 LB/ 121,1 KG433,4 LB/ 196,6 KG
Chloroforme1,47185,8 LB/ 39 KG205,1 LB/ 93,1 KG443,5 LB/ 201,2 KG740,3 LB/ 335,8 KG
Dichlorométhane1,32679,7 LB/ 36,2 KG189,1 LB/ 85,8 KG406,6 LB/ 184,4 KG676,1 LB/ 306,7 KG
Acétate d’éthyle0,90262 LB/ 28,1 KG142,4 LB/ 64,6 KG299,2 LB/ 135,7 KG489,4 LB/ 222 KG
Hexane0,66051,8 LB/ 23,5 KG115,7 LB/ 52,5 KG237,9 LB/ 107,9 KG382,7 LB/ 173,6 KG
Iso-octane0,69253,2 LB/ 24,1 KG119,3 LB/ 54,1 KG246 LB/ 111,6 KG396,8 LB/ 180 KG
Éther de pétrole0,63050,6 LB/ 23 KG112,4 LB/ 51 KG230,3 LB/ 104,5 KG369,5 LB/ 167,6 KG
Toluène0,86660,5 LB/ 27,5 KG138,4 LB/ 62,8 KG290,1 LB/ 131,6 KG473,5 LB/ 214,8 KG
THF (tétrahydrofurane)0,88961,4 LB/ 27,9 KG141 LB/ 64 KG296 LB/ 134,3 KG483,8 LB/ 219,4 KG
Eau1,066,1 LB/ 30 KG153,2 LB/ 69,5 KG324,1 LB/ 147 KG532,6 LB/ 241,6 KG
Dimensions FisherPak
FormatHauteur (robinet à siphon)Hauteur (totale)Diamètre (externe)Tare (approx. kg)Capacité de débordement
19 L15,722,211,1010,820,0 L
50 L27,828,816,0019,556,0 L
115 L23,430,521,80*32,0117,4 L/td>
200 L39,847,021,80*41,6208,0 L
1350 L68,971,7**47,24360,01441,0 L
Le diamètre de l’IBC est moindre que la largeur de la base.
*Les poids des fûts de 200 L et 115 L avec numéros d’identification de plus de 800 seront plus grands. (200 L = 45,7 kg)
**encombrement du 1350 L est de 47"x47".
BasicPak
  • Équipés de technologie Micro Matic facile à raccorder, fabriqués d’acier inoxydable de type 304 qui est consigné et réutilisable
  • Recommandés pour tous les segments de marché, et conviennent aux environnements de laboratoire, usine pilote, et production/fabrication
  • Offerts en formats de 19 L, 50 L, et 200 L
BasicPak
NOWPak II
  • Utilisent une technologie de revêtement pré-nettoyé contenue dans un suremballage en acier inoxydable de type 306, qui est consigné et réutilisable
  • Recommandés pour les segments de marché incluant (mais sans s’y limiter) à la pharmaceutique et la biopharmaceutique, et conviennent aux environnements de laboratoire, usine pilote, et production/fabrication
  • Offerts en formats de 19 L
NOWPak II
Solvent and Blends Delivery Systems Capabilities
Learn more about safe and sustainable delivery systems for high-volume solvents and blends.
Solvent and Blends Delivery Systems Capabilities
Introduction to FisherPak Video
Watch this video to learn how to use a FisherPak 19 L drum.
Service de produits chimiques sur mesure
Ici pour vous soutenir
Si vous ne pouvez pas trouver exactement ce dont vous avez besoin dans notre catalogue de produits chimiques, pensez à une solution sur mesure. Que vous ayez besoin de distillation, mélange, analyses, emballage, ou livraison spéciale de réactifs sur mesure, vous pouvez vous fier à nous pour l’approvisionnement en produits qui répondent à vos exigences.
Custom Chemicals Service
Mélanges et synthèse sur mesure
Que vous cherchiez à synthétiser des composés organiques complexes, créer des mélanges de solvants sur mesure, optimiser votre synthèse, ou développer une méthode que vous pouvez mettre à l’échelle, nous vous offrons l’expertise pour soutenir votre projet. Notre base de données de méthodes de production pour plus de 8000 composés a été élaborée à l’aide de 50 ans d’expérience en fabrication sur mesure.
Formats d’emballage, spécifications, emballage, et étiquettes sur mesure
Obtenez les produits chimiques nécessaires à votre travail selon vos spécifications exactes et vos exigences d’emballage. Par l’entremise de notre service de pesée sur mesure, vous pouvez aussi demander un poids particulier pour vos produits, allant de nanogramme à tonne. Ces services sont conçus pour vous aider à la manutention adéquate et l’entreposage sécuritaire des produits chimiques, à maintenir l’intégrité des produits, et à vous conformer à la réglementation, tout en améliorant la sécurité et la durabilité.
Mélanges sur mesure
Simplifiez votre plan de travail
Si vous cherchez des façons de simplifier vos tâches de routine, notre service de mélanges sur mesure peut vous aider.
  • Commandez facilement les mélanges de bons grades et de bonnes spécifications pour vos méthodes/essais/production pour que vous puissiez passer moins de temps à préparer vos tâches et vous concentrer plus sur vos objectifs
  • Choisir les mélanges qui offrent des résultats reproductibles et exacts pour que vous puissiez vous fier aux données que vous fournissez aux régulateurs et qui permettent de bons rendements de grande constance
  • Laissez-nous vous soutenir pour la détermination de la durée de vie de vos mélanges sur mesure
  • Avec nos mélanges sur mesure, vous obtenez les certificats d’analyse afin de documenter qu’ils ont été analysés par notre équipe de contrôle qualité
Synthèse sur mesure
Soutenez vos exigences en matière de synthèse sur mesure à l’aide de notre équipe spécialisée en chimie de synthèse organique — dont les connaissances sont basées sur plus de 50 ans d’expérience — ainsi que de nos capacités de fabrication sur mesure.
  • Développement de technologies émergentes et la mise à l’échelle des chimies pour des quantités de grammes à multi-kilogrammes
  • Traitement des matériaux sensible à l’air
  • Effectuer des réactions à des températures de –70 à 250°C
  • Offrir une documentation complète et la traçabilité selon la certification de l’Organisation internationale de normalisation (ISO 9001) afin de prouver la conformité aux normes de gestion de qualité et de systèmes d’opération
Fabrication sur mesure
Avec des années d’expérience en fabrication et accès à une vaste base de données des méthodes de production pour plus de 8000 produits, nous pouvons produire les produits chimiques dont vous avez besoin.
Comptez sur nos chimistes d’expérience à deux laboratoires de production à notre établissement de Heysham, Royaume-Uni, qui se spécialisent en synthèse chimique. En plus de se concentrer sur le développement des méthodes, ils utilisent un calorimètre à réaction RC1 — l’étalon de référence en calorimétrie des réactions — pour appuyer leurs travaux.
Que vous ayez besoin de quantités de l’ordre de grammes ou de centaines de kilogrammes, faites appel à notre équipe pour fabriquer une vaste gamme de produits qui comprennent une documentation fiable et détaillée dont vous avez besoin pour la mise à l’échelle complète et les études de sécurité des procédés.
Si vous cherchez d’autres types d’articles sur mesure ou de produits existants, fiez-vous à nos équipes de spécialité pour faire concorder vos exigences avec le site de production qui produira les matériaux. Nous offrons aussi des services polyvalents de fabrication sur mesure avec une assurance de non-divulgation complète et nous pouvons signer des ententes de confidentialité (« Non-Disclosure Agreements » — NDAs) afin de protéger votre propriété intellectuelle.
Soyez assurés que nous employons des systèmes avancés de contrôle qualité autant lors des procédés qu’en analyses en phase finale. Les normes élevées de nos établissements modernes de contrôle et d’assurance qualité sont le pair à l’expertise de nos employés qualifiés.
Par l’entremise de la communication efficace avec nos clients et le développement de relations fortes et à longue durée, nous livrons le service de classe mondiale digne de votre entreprise.
Durabilité
Réduisez votre empreinte carbone à l’aide des contenants consignés
Lors de manutention de grandes quantités de solvants de grande pureté, choisissez le système de livraison de solvants FisherPakMC afin d’améliorer la sécurité et réduire votre impact environnemental. En utilisant ce modèle de rotation de la chaîne d’approvisionnement, les solvants sont livrés à votre laboratoire ou établissement de production de façon sécuritaire et efficace dans des contenants consignés, incluant des barils/fûts en acier inoxydable, des contenants de grosseurs intermédiaires (« intermediate bulk containers » - IBC), et les contenants réservoirs.
Vous pouvez avoir un impact important sur l’environnement lorsque vous recevez vos solvants en vrac dans les contenants FisherPak :
  • Un seul baril/fût consigné de 200 L (44 gal) remplace quatre-vingts bouteilles en verre de 2,5 L ou cinquante bouteilles de verre de 4 L, pour ne pas parler des boîtes de carton et le matériel d’emballage nécessaire à l’expédition
  • Le système clos de contenants consignés réduit la relâche de vapeurs inflammables et toxiques dans l’environnement par une combinaison unique de contrôles mécaniques et manuels
  • Utiliser les contenants consignés aide aussi à accroître la sécurité au laboratoire et dans les environnements de production; le système sans bouteilles réduit les bris de verre et la probabilité de déversements chimiques et le mouvement des contenants en métal dans l’établissement réduit les risques reliés au transport du verre
Providing Peace of Mind
Capacités de services de produits chimiques sur mesure et en vrac
Apprenez plus au sujet de nos options de solvants et mélanges à grands volumes offertes par notre programme de contenants consignés.
Solvent and Blends Delivery Systems Capabilities
Apprenez plus au sujet des services de produits chimiques sur mesure et en vrac
Remplissez ce formulaire afin qu’un(e) représentant(e) communique avec vous au sujet de nos services de produits chimiques sur mesure et en vrac et pour déterminer la grandeur optimale de la flotte de contenants et des accessoires pour votre système de livraison de solvants FisherPakMC.
Vous savez déjà ce qu’il vous faut? Demandez une soumission
Apprenez plus au sujet d’autres solutions Fisher Scientific qui peuvent vous aider à faire mieux fonctionner votre entreprise :
FisherPak
Le système de livraison FisherPak vous aide avec la manutention sécuritaire de grandes quantités de solvants de grande pureté. Presque 200 lb de déchets sont éliminés pour chaque FisherPak de 200 L.
Apprenez plus au sujet de FisherPak
Solutions SmartPack d’emballage de produits chimiques
Travaillez de façon plus intelligente et transportez les produits de façon plus sécuritaire à l’aide des améliorations SmartPack pour l’emballage des produits chimiques, incluant l’addition des codes QR qui font le lien aux certificats d’analyse et les FDS.
Apprenez plus au sujet de SmartPack
Contactez-Nous
champ requis  *
Compagnie