Demandez de l’information au sujet des hottes Labconco
Choisissez la bonne hotte Labconco pour votre laboratoire
Les hottes LabconcoMC ProtectorMC XL offrent un confinement supérieur et sont offertes dans une variété de formats pour convenir à tous les laboratoires. Elles sont actuellement en stock à expédition rapide à partir d’un entrepôt Fisher Scientific.
Conçues pour les applications générales en chimie, les hottes Protector XL surpassent la norme SEFA 1 des hottes haute performance à faible vitesse et peuvent fonctionner à des vitesses frontales d’aussi peu que 60 pieds par minute. Elles offrent les exigences les plus faibles en matière de volume d’air sur le marché.
Les hottes Protector XL ont des doublures de panneaux et chicanes résistantes aux produits chimiques et renforcées de fibre de verre, ainsi que des châssis à verre de sécurité, et des extérieurs en acier enduits de poudre. Les chicanes peuvent être retirées pour le nettoyage et les panneaux permettent un accès facile aux connexions électriques et de plomberie.
Personnalisez votre hotte Protector XL avec des trousses pour accessoires additionnels. Les hottes standards peuvent accommoder jusqu’à huit accessoires de service et quatre duplex électriques.
| Numéro de catalogue | Description |
|---|---|
Hotte de comptoir Protector XL, dimensions extérieures : 4 pi x 31,7 po, avec 2 accessoires de service et 1 disjoncteur de fuite de terre duplex, 110V/60Hz | |
Hotte de comptoir Protector XL, dimensions extérieures : 6 pi x 31,7 po, avec 2 accessoires de service et 1 disjoncteur de fuite de terre duplex, 110V/60Hz | |
Hotte de comptoir Protector XL, dimensions extérieures : 8 pi x 31,7 po, avec 2 accessoires de service et 2 disjoncteurs de fuite de terre duplexes, 110V/60Hz |