Pipettes connectées Gilson PIPETMAN M
Avec les pipettes électroniques connectées GilsonMC PIPETMANMC M compatibles BluetoothMC, vous pouvez vous attendre à l’exactitude et la précision autant dans les modes standards qu’à répétition. Ne nécessitant presque aucune force de pipetage afin d’aspirer et distribuer les échantillons, les pipettes connectées PIPETMAN M peuvent aider à réduire la fatigue de pipetage et à augmenter l’efficacité.
Elles permettent aussi que la planification et l’exécution des protocoles soient plus rapides, plus faciles, et plus fiables au moyen de l’interaction en temps réel à l’aide de la trousse de connexion GilsonMC TRACKMANMC. Choisissez parmi 20 modèles de pipettes connectées PIPETMAN M variant en volume de 0,5 µL à 10 mL pour les pipettes à canal unique et de 0,5 µL à 1200 µL pour les pipettes multicanal.
numéro de catalogue | Description | Prix | Quantité |
---|