UserName
Réactifs pour la chimie de synthèse
Reagents for Synthetic Chemistry
Les réactifs sont essentiels dans la chimie de synthèse, qui transforme les éléments constitutifs en molécules cibles de façon rapide, sécuritaire, et propre. Le portfolio de produits chimiques Thermo ScientificMC, offerts par le canal commercial Fisher Scientific, fournit plus de 5000 produits pour une vaste gamme d’objectifs, incluants :
  • Organométalliques (composés de Grignards, d’organo-zinc, d’organo-lithium, et d’organo-étain)
  • Réactifs de réduction, d’oxydation et d’halogénation
  • Les réactifs fonctionnels les plus communément utilisés, ainsi que des réactifs inhabituels pour des réactions particulières
  • Emballage Thermo ScientificMC AcroSealMC en tête d’industrie pour les réactifs sensibles à l’air et l’humidité
Tous ces produits sont offerts dans une variété de grades de pureté, de concentrations, et de formats commodes d’emballage.
Marques
Ligands
Ligands
Les ligands offerts mettent en vedette 250 produits, incluant le triphénylphosphine, les sels acides de sodium sulfoniques, le Ferrocène, le 18-Crown-6, et le Thermo ScientificMC KryptofixMC 222 des catégories de produits comme les ligands phosphines, les types Buchwald, BINAP, NHC, et Josiphos.
Choisissez les hexafluoroborates et tétrafluoroborates de phosphonium parmi les produits chimiques Thermo Scientific, des options alternatives stables à l’air et plus sécuritaires à utiliser aux phosphines trialkyles pyrophoriques.
Réactifs organiques
Organic Reagents
La gamme de produits chimiques organiques Thermo Scientific met en vedette plus de 1100 réactifs et sous-produits pour tous les types de chimie organique.
  • Réactifs d’halogénation
  • Réactifs d’oxydation
  • Réactifs de réduction
L’assortiment de produits inclut les molécules relativement simples (comme l’anhydride acétique), les molécules complexes (comme l’EDTA), ainsi que les réactifs qui facilitent les transformations. Certains des articles les plus communément demandés dans cette catégorie incluent l’hydroxyde de tétrabutylammonium, l’anhydride trifluoroacétique, le chlorure d’oxalyle, le sel de potassium d’acide polyvinylsulfurique, et le propylène glycol.
Choisissez les produits de grande pureté incluant l’imidazole, le phénol, le borohydride de sodium, et le N-bromosuccinimide, ou les produits offerts en solutions pré-faites :
  • Glutaraldéhyde (25 % et 50 % dans l’eau)
  • Biphényle de sodium (dans éther diéthylique de diéthylèneglycol)
  • Diazométhane de triméthylsilyle (dans hexanes)
  • Méthoxyde de sodium (dans méthanol)
  • Complexe borane-tétrahydrofurane (dans THF)
Organosilanes
Organosilanes
Les organosilanes sont utilisés en chimie organique pour la protection de groupes pour agir comme intermédiaire dans la synthèse organique. Trouvez les produits chimiques Thermo Scientific les plus communément utilisés comme le tétraméthylsilane, le tert-butyldiméthylchlorosilane, le triisopropylsilane, le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, et le N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, ou les produits utilisés dans quatre des applications les plus importantes :
  • Réactifs de protection et de dérivatisation de silyles 1, 2
  • Organosilanes comme agents de réduction 3
  • Silanes dans la chimie de couplage croisé 4
  • Allylsilanes pour stabiliser les α-carbanions et les β – carbocations 4
Organométalliques
Organometallics
Les organométalliques fonctionnent en synthèse organique comme des bases fortes, comme nucléophiles, dans les réactions d’échange de métaux, et comme agents de réduction. Les réactifs, incluant le n-butyllithium, l’hydride de diisobutylaluminium, l’hexaméthyldi-étain, le n-butoxyde de titane(IV), le bromure de méthylmagnésium, l’octacarbonyldicobalte, et le 1-heptanesulfonate de sodium monohydrate, sont seulement quelques-uns des produits chimiques, réactifs de Grignard, organo-lithiums, organo-zincs et bases d’amide de lithium offerts par Thermo Scientific.
Emballage AcroSeal
AcroSeal Packaging
L’emballage breveté Acros OrganicsMC AcroSealMC protège les solvants et réactifs sensibles de la chimie organique contre l’air et l’humidité, qui peuvent inhiber leurs capacités à fonctionner correctement et provoquer:
  • échecs des synthèses
  • rendements pauvres
  • davantage de sous-produits/impuretés
  • purifications difficiles
De plus, certains réactifs à réactivité élevée utilisés dans la synthèse organique peuvent être pyrophoriques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, corrosifs, et odorants. L’emballage AcroSeal offre une façon plus sécuritaire pour la manutention de ces réactifs pour qu’ils puissent être retirés de la bouteille sous atmosphère inerte et sans exposer le contenu à l’air ou l’humidité.
L’emballage AcroSeal aide à :
  • emballer le produit lorsqu’il est le plus sec possible
  • faciliter le maintien des conditions du produit pendant le transfert
  • garder les produits au sec entre les utilisations multiples