ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra-sec/faible teneur en eau
Biochimique
Environnemental
FCC
CPG/CPG capillaire
CPG/résidus de pesticides
Le dichlorométhane, aussi connu sous le nom de dichlorure de méthylène (DCM), est un composé volatil, polaire, organochloré qui est miscible avec de nombreux solvants organiques.
Un liquide incolore à la température de la pièce, le dichlorométhane a une odeur sucrée pénétrante. Il est membre du groupement des halométhanes ou chlorométhanes où un hydrogène ou plus a été remplacé par un halogène (chlore).
Bien que non combustible et non inflammable, le dichlorométhane peut émettre des fumées chlorées toxiques, lorsqu’exposé à de hautes températures. Les vapeurs sont narcotiques à fortes concentrations.
Le dichlorométhane est formellement côté comme cancérigène probable par l’IARC 2A et est un composé potentiellement toxique. Il a été détecté dans les fèces, la salive, et d’autres liquides biologiques.
Synonymes : chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, bichlorure de méthylène, DCM
| Propriété | Valeur |
|---|---|
Poids moléculaires
|
84,93 g/mol
|
Densité
|
1,3255 g/mL à 20oC
|
Point d’ébullition
|
40oC
|
Point de fusion
|
-95,1oC
|
Point d’éclair
|
5,5oC
|
Viscosité
|
0,413 cP à 25ºC
|
Constante diélectrique
|
8,93 à 25oC
|
Moment dipolaire
|
1,6
|
Limite UV
|
233 nm
|
Indice de réfraction
|
1,4244 à 20oC
|
Pression de vapeur
|
435 mm Hg à 25oC
|
Solubilité dans l’eau
|
13 mg/mL à 25°C
|
Chaleur de combustion
|
28,82 x 106 J/kg à 25oC
|
Tension interfaciale
|
28,2 dyne/cm à 20oC
|
Le dichlorométhane est communément utilisé comme solvant pour les réactions et extractions organiques, ainsi que dans la fabrication de médicaments et pesticides. Il est aussi utilisé comme agent frigorigène et comme décapant à peinture, ainsi que pour retirer la caféine du café et du thé.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
Numéro CAS
|
75-09-2
|
Numéro MDL
|
MFCD00000881
|
Numéro RIDAD/UN
|
1593
|
Registre Beilstein
|
1730800
|
Numéro EG/EC
|
200-838-9
|
Numéro NSC
|
406122
|
Numéro ICSC
|
0058
|
Numéro RTECS
|
PA8050000
|
ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra-sec/faible teneur en eau
Biochimique
Environnemental
FCC
CPG/CPG capillaire
CPG/résidus de pesticides
CPG-SM
HPLC
Laboratoire/Technique
NF
Pesticide
Spectrophotométrie