UserName
Méthanol
Qu’est-ce que le méthanol?
Le méthanol est le plus simple alcool : un groupement méthyle lié à un groupement hydroxyle. Léger, incolore, fortement inflammable, et volatil, il est utilisé communément en recherche scientifique comme solvant, décolorant, ou dénaturant.
Bien que le méthanol a été utilisé par les anciens Égyptiens pour l’embaumement, le méthanol pur a été isolé par Robert Boyle en 1661 et sa composition déterminée par Jean-Baptiste Dumas et Eugene Peligot en 1834.
Offert dans une variété de grades et pourcentages, le méthanol est aussi utilisé comme réactif dans la synthèse de produits chimiques tels que l’acide acétique et le formaldéhyde.
Le méthanol est utilisé :
  • dans de nombreuses techniques analytiques mouillées au laboratoire, incluant la chromatographie, la spectrométrie, et la synthèse chimique
  • pour fabriquer les peintures, adhésifs, mousses, et textiles
  • comme carburant et pour fabriquer le biodiesel
  • comme dénaturant pour l’éthanol produit en industrie
Bien qu’il est semblable à l’éthanol (alcool à boire) en termes d’apparence et d’odeur, le méthanol est toxique pour le système nerveux. Le méthanol qui est ingéré, inhalé, ou autrement absorbé peut mener à la cécité, le coma, et la mort.
Lorsqu’on travaille avec le méthanol, l’environnement doit être ventilé adéquatement, et l’équipement personnel de protection (ÉPP) doit être utilisé afin de protéger les yeux, le visage, et la peau. Les contenants de méthanol ne devraient pas être laissés ouverts à l’air, et les contenants fermés devraient être entreposés dans des endroits au sec, au frais, et bien ventilés. Pour éteindre les feux à base de méthanol, il faut utiliser des produits chimiques secs, le dioxyde de carbone, l’eau vaporisée, ou une mousse résistante à l’alcool.
Synonymes : alcool méthylique, alcool de bois, carbinol, esprit-de-bois, 67-56-1, méthylène, hydrate de méthyle, MeOH
Methanol
Propriétés physiques et chimiques
PropriétéValeur  
Propriété
Poids moléculaire
Valeur
32,04 g/mol
Propriété
Masse molaire
Valeur
32,042 g/mol
Propriété
Densité
Valeur
0,791 g/mL à 25ºC
Propriété
Point d’ébullition
Valeur
64,7ºC
Propriété
Point de fusion
Valeur
-98ºC
Propriété
Point d’éclair
Valeur
11,1ºC
Propriété
Viscosité
Valeur
0,544 cP à 25ºC
Propriété
Constante diélectrique
Valeur
33,00 à 20ºC
Propriété
Moment dipolaire
Valeur
1,7
Propriété
Seuil UV
Valeur
210 nm
Propriété
Indice de réfraction
Valeur
1,329 à 20ºC
Propriété
Humidité absolue
Valeur
1,11 (par rapport à l’air)
Propriété
Masse exacte
Valeur
32,026215 g/mol
Propriété
Masse monoisotopique
Valeur
32,026215 g/mol
Utilisations
Le méthanol est grandement polyvalent et une composante critique des oléfines, du formaldéhyde, et des centaines d’autres produits chimiques.
Environ 40 pour cent du méthanol produit mondialement est utilisé pour la fabrication du formaldéhyde, qui est ultimement utilisé dans les plastiques, le contreplaqué, les peintures, les explosifs, les textiles, et beaucoup d’autres produits.
Le méthanol est traditionnellement un dénaturant pour l’éthanol et est utilisé comme solvant, ingrédient d’antigel, et liquide lave-vitre. Il est aussi utilisé dans les carburants des automobiles et véhicules marins, DME et bioDME, biodiesel, piles à combustible, électricité, ainsi que les fournaises/chauffe-eau et cuisinières.
Designations et grades
PropriétéValeur  
Property
Numéro CAS
Value
67-56-1
Property
Numéro MDL
Value
MFCD00004595
Property
Numéro RIDAD/UN
Value
UN 1230 3/PG 2
Property
Registre Beilstein
Value
1098229
Property
Numéro EG/EC
Value
2006596
Property
Numéro NSC
Value
85232
Property
Numéro ICSC
Value
0057
Property
Numéro RTECS
Value
85232
Grades
ACS, ACS Reagent, Certifié ACS
Anhydre/sec/extra sec
Biochimique
Électronique/semiconducteur
CPG, CPG capillaire
CPG à gradient
CPG/résidus de pesticides
Histologique
HPLC à gradient
HPLC/UHPLC
Laboratoire/technique
CPL-SM, Ultra CPL-SM
Faible eau
Phase mobile
NF/USP
Purge et piégeage
Séquençage
Spectrophotométrie
Mélanges de solvants
Métaux traces
Une nouvelle façon d’explorer les produits chimiques
Effectuez votre recherche en dessinant votre molécule ou en téléchargeant sa structure chimique.
La sécurité chimique au bout de vos doigts
Trouvez la fiche de données de sécurité (FDS) pour un produit chimique ou un numéro de catalogue particulier.