ACS/ACS réactif/ACS certifié
Biochimique
Sec/Extra-sec/tamis moléculaire
Électronique
Environnemental
CPG/résidus de pesticides/CPG haute résolution
HPLC/HPLC à gradient/CPL-SM
Laboratoire/Technique
Pesticide
Spectrophotométrie
L’hexane, aussi appelé hexanes, est un mélange d’alcanes à chaîne droite à six atomes de carbone. Il consiste d’approximativement 60 pour cent de n-hexane, des quantités variables des isomères 2-méthylpentane et 3-méthylpentane, et de plus petites quantités d’alcanes non isomères. L’hexane est incolore et sans odeur, lorsque pur, et son point d’ébullition est d’environ 69°C (156°F).
Ce solvant n’est pas facilement déprotoné et il est donc utilisé dans les laboratoires pour des réactions ayant de très fortes bases, comme la préparation des composés d’organolithium. L’hexane peut aussi extraire l’huile et la graisse de l’eau et des sols. En chromatographie, l’hexane est utilisé comme solvant non polaire, mais ses alcanes peuvent interférer avec les analyses si les échantillons deviennent contaminés.
L’hexane s’obtient principalement par raffinement du pétrole brut et sa composition dépend de la source de l’huile et du processus de raffinage.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Poids moléculaire |
86,18 g/mol
|
| Densité |
0,6606 g/mL 25°C
|
| Point d’ébullition |
68,73°C
|
| Point de fusion |
-95,3°C
|
| Point d’éclair |
-22°C
|
| Viscosité |
0,300 cP à 25ºC
|
| Constante diélectrique |
1,890 à 20°C
|
| Limite UV |
210 nm
|
| Indice de réfraction |
1,3727 à 25°C
|
| Pression de vapeur |
13 mm Hg à 20°C
|
| Solubilité dans l’eau |
0,0095 mg/mL à 25°C
|
| Chaleur de combustion |
4163,2 kJ/mol
|
| Chaleur de vaporisation |
1,56 kJ/mol à 25°C
|
| Tension interfaciale |
17,89 mN/m à 25°C
|
L’hexane est utilisé dans la fabrication de textiles pour la production de colles et adhésifs pour les souliers, les produits du cuir, et les matériaux de toiture. Il est aussi utilisé pour le nettoyage et le dégraissage, ainsi que pour extraire les huiles de cuisson, comme l’huile de canola ou de soja, à partir des graines.
| Property | Value |
|---|---|
| Numéro CAS |
110-54-3
|
| Numéro MDL |
MFCD00009520
|
| Numéro RIDAD/UN |
1208
|
| Registre Beilstein |
1730733
|
| Numéro EG/EC |
203-777-6
|
| Numéro NSC |
8472
|
| Numéro ICSC |
0279
|
| Numéro RTECS |
MN9275000
|
ACS/ACS réactif/ACS certifié
Biochimique
Sec/Extra-sec/tamis moléculaire
Électronique
Environnemental
CPG/résidus de pesticides/CPG haute résolution
HPLC/HPLC à gradient/CPL-SM
Laboratoire/Technique
Pesticide
Spectrophotométrie