ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra sec/Tamis moléculaire
Environnemental
CPG/résidus de pesticides
HPLC/UHPLC
L’heptane est un alcane à chaîne droite et est l’une des composantes principales de l’essence. Sous forme liquide, l’heptane et ses nombreux isomères sont souvent utilisés comme solvants non polaires.
L’heptane a neuf isomères :
L’exposition aux vapeurs de l’heptane peut provoquer des étourdissements, de la stupeur, des pertes de coordination et d’appétit, des nausées, des dermatites, des pneumonies chimiques, de l’inconscience, et possiblement de la neuropathie.
Synonymes : n-heptane, heptane, hydrure d’heptyle, méthane de dipropyle, heptane normal, septane
| Propriété | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Poids moléculaire |
100,205 g/mol
|
|
|
| Densité |
0,6795 g/mL à 20°C
|
|
|
| Point d’ébullition |
98,38°C
|
|
|
| Point de fusion |
-90,549°C
|
|
|
| Point d’éclair |
-4°C
|
|
|
| Viscosité |
0,389 mPa·s à 25°C
|
|
|
| Constante diélectrique |
1,92 à 20°C
|
|
|
| Moment dipolaire |
0,0 D
|
|
|
| Limite UV |
200 nm
|
|
|
| Indice de réfraction |
1,3855
|
|
|
| Pression de vapeur |
5,33 kPa à 20°C
|
|
|
| Densité de vapeur |
3,5 (par rapport à l’air)
|
|
|
| Solubilité dans l’eau |
0,03 à 20°C
|
|
|
| Chaleur de combustion |
4817 KJ/mol
|
|
|
| Chaleur de vaporisation |
35,6 KJ/mol à 25°C
|
|
|
| Tension interfaciale |
20,14 mN/m à 20°C
|
|
L’heptane est utilisé dans les peintures et revêtements, les solvants de colle caoutchouc, les carburants à réchauds/foyers extérieurs, les produits pharmaceutiques, et l’essence. Le carburant heptane pur est considéré le point zéro sur l’échelle de taux d’octane.
| Propriété | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Numéro CAS |
142-82-5
|
|
|
| Numéro MDL |
MFCD00009544
|
|
|
| Numéro RIDAD/UN |
1206
|
|
|
| Registre Beilstein |
1730763
|
|
|
| Numéro EG/EC |
205-563-8
|
|
|
| Numéro NSC |
62784
|
|
|
| Numéro ICSC |
0657
|
|
|
| Numéro RTECS |
MI7700000
|
|
|
ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra sec/Tamis moléculaire
Environnemental
CPG/résidus de pesticides
HPLC/UHPLC
Laboratoire/Technique
Biologie moléculaire/Séquençage
Spectrophotométrie
Métaux traces