Développement Durable
Précision durable : Aide à assurer l’intégrité de l’ADN à l’aide de tubes à microcentrifugation à bouchons et à pression à faible taux de rétention de l’ADN
Janvier 2025 | 4 min read
Précision durable : Aide à assurer l’intégrité de l’ADN à l’aide de tubes à microcentrifugation à bouchons et à pression à faible taux de rétention de l’ADN
L’intégrité des échantillons d’ADN est primordiale pour la biologie moléculaire et la recherche génomique. Chaque étape de la préparation, de la conservation et de l’analyse des échantillons peut avoir une influence sur les résultats expérimentaux. Le choix des consommables de laboratoire est donc essentiel pour maintenir des résultats de grande qualité. 
L’un des choix clés est la sélection des tubes de microcentrifugation, qui nécessite la prise en compte de facteurs comme la liaison à l’ADN, la récupération des échantillons et la durabilité.
Les tubes de microcentrifugation Thermo Scientific à faible taux de rétention de l’ADN et bouchons à presssion sont conçus pour répondre à ces préoccupations en offrant aux scientifiques une solution pour préserver l’intégrité des échantillons tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Grâce aux progrès réalisés dans les matériaux des tubes, les chercheurs peuvent désormais faire des choix plus responsables sans compromettre la performance.
Intégrité de l’ADN : Le rôle des tubes à faible taux de rétention de l’ADN
La perte d’ADN due à adsorption sur la surface du matériau des ustensiles de laboratoire est un problème bien documenté qui peut affecter de manière significative le rendement et la reproductibilité. Les tubes de microcentrifugation en plastique classiques fixent souvent les acides nucléiques, ce qui réduit la récupération et fausse les analyses en aval.
Les tubes de microcentrifugation Thermo Scientific à faible taux de rétention de l’ADN sont conçus pour minimiser cette interaction, aidant ainsi à s’assurer que l’ADN reste dans une solution et qu’il est entièrement récupérable pour un traitement ultérieur. Les avantages de ces tubes comprennent :
  • Récupération maximisée de l’échantillon : La technologie de faible rétention réduit considérablement la rétention d’ADN sur les parois des tubes, ce qui permet une quantification plus précise et des résultats fiables
  • Intégrité de l’ADN préservée : En empêchant la perte et la dégradation de l’ADN, ces tubes aident à maintenir la pureté et la stabilité des échantillons d’acide nucléique
  • Reproductibilité améliorée : Une récupération constante de l’échantillon assure l’uniformité dans les conditions expérimentales, ce qui réduit la variabilité entre les répétitions.
La durabilité en laboratoire : l’avantage d’une résine d'origine biologique
Si le progrès scientifique est essentiel, la durabilité demeure une priorité absolue pour les laboratoires du monde entier. Les tubes de microcentrifugation de la série Sustain répondent à ce besoin en incorporant de la résine d'origine biologique, dérivée de ressources renouvelables. Cette innovation réduit la dépendance à l’égard des plastiques dérivés de combustibles fossiles, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone et l’empreinte environnementale.
Les principaux avantages en matière de durabilité comprennent :
  • Source de matières renouvelables : L’utilisation de résine d'origine biologique réduit la dépendance aux plastiques à base de pétrole, favorisant une chaîne d’approvisionnement plus durable.
  • Réduction de l’empreinte carbone : Les processus de fabrication utilisant des matériaux d’origine biologique génèrent moins d’émissions de gaz à effet de serre que la production de plastique conventionnelle.
  • Même haute performance : Malgré le passage à des matériaux renouvelables, ces tubes conservent la même durabilité et la même résistance aux produits chimiques que les tubes en polypropylène classiques.
Améliorer l’efficacité des laboratoires grâce à la commodité des bouchons à pression.
Au-delà de l’intégrité et de la durabilité de l’ADN, les tubes à microcentrifugation à bouchons à pression offrent un design facile à utiliser qui contribue à l’amélioration du rendement du laboratoire. La fermeture à bouchons à pression permet une utilisation facile d’une seule main, ce qui réduit le temps de manipulation et minimise le risque de contamination. De plus, ces tubes sont conçus pour résister à la centrifugation à grande vitesse, ce qui contribue à la conservation sécurisée des échantillons lors des étapes critiques de la préparation et de l’analyse de l’ADN.
Conclusion
La demande pour des tubes à microcentrifugation de haute qualité et à faible taux de rétention qui contribuent à l’intégrité et à la durabilité de l’ADN n’a jamais été aussi forte. Les tubes à microcentrifugation Thermo Scientific à faible taux de rétention de l’ADN, y compris la série Sustain, fournissent aux chercheurs une solution qui correspond à leurs objectifs scientifiques et environnementaux. En réduisant la perte d’ADN, en permettant un taux de récupération élevé des échantillons et en incorporant des matériaux à base de résines d’origine biologique, ces tubes soutiennent la précision de la recherche et la responsabilité environnementale.
À mesure que les laboratoires font progresser les découvertes génomiques, le choix éclairé des consommables de laboratoire que vous achetez peut mener à des résultats plus fiables et à un avenir plus durable.
Les marques de commerce comprennent : Thermo Scientific, Sustain