UserName
2022, Numéro 2 Productivité Et Optimisation Des Laboratoires
Pipetage quotidien : L’importance de l’ergonomie
Octobre 2021 | 5 min read | By: Thermo Scientific
Pipetage quotidien : L’importance de l’ergonomie
Le pipetage est l’une des activités les plus courantes et les plus répétitives effectuées dans les laboratoires du monde entier. Il est important pour le personnel de laboratoire, où qu’il soit, de comprendre les risques de blessure et les techniques et outils disponibles pour réduire ces risques.
Risques de blessures
L’ergonomie est la science qui consiste à adapter le travail au travailleur. Une mauvaise ergonomie peut entraîner des troubles musculo-squelettiques (TMS), c’est-à-dire des lésions des muscles, des nerfs, des tendons, des ligaments, des articulations, du cartilage et des disques vertébraux. Les lésion due aux mouvements répétitifs (LMR), un sous-ensemble des TMS et une affection douloureuse et parfois permanente, sont causés par la répétition et une force excessive.
Des études ont montré que le personnel de laboratoire passe en moyenne deux heures par jour à pipeter, soit un total de 500 heures par an. Les mêmes études ont déterminé que plus de 1,3 heure d’activités de pipetage par jour augmentait le risque de blessure.
Quatre principaux facteurs de risque contribuent aux TMS et aux LMR : l’environnement, la posture, la force et la répétition.
Environnement et posture
Le pipetage s’effectue dans divers environnements de travail – sur la paillasse du laboratoire, dans les installations de fabrication, dans les enceintes de sécurité biologique, les environnements propres et autres zones de travail. Dans la mesure du possible, éliminez les obstacles et aménagez votre espace de travail de manière à créer des conditions propices à une bonne posture.
Force
Le pipetage manuel nécessite de la force pour saisir la pipette, fixer les embouts, appuyer, maintenir et relâcher le piston et éjecter les embouts. Soyez attentif à toute douleur dans les mains, les coudes et les épaules due à des muscles et des articulations tendus.
Pour aider à réduire les forces de pipetage :
  • Nettoyez et lubrifiez régulièrement les pipettes
  • Choisissez des pointes de pipette qui s’adaptent correctement à votre pipette et s’éjectent facilement
  • Choisissez des pipettes qui tiennent confortablement dans votre main
  • Trouvez des pipettes qui nécessitent moins force de piston
  • Utilisez des pipettes électroniques si votre charge de travail dépasse cinq microplaques par jour
  • Optez pour des pipettes électroniques avec actionnement par l’index et éjection électronique de l’embout
Répétition
Pour l’aliquotage, utilisez une pipette multicanaux ou électronique avec des fonctions de mélange
  • Lorsque vous utilisez des microplaques de 384 puits, optez pour une pipette à 16 canaux ou au format 384 puits
  • Pour le traitement de plus de cinq microplaques par jour, choisissez des pipettes électroniques dotées de fonctions multidistribution
  • Envisagez d’utiliser un dispositif automatisé de manipulation de liquides ou un distributeur de réactifs si votre charge de travail est de 10 à 50 microplaques par jour
  • Pour les formats variables, remplacez les pipettes simples par des pipettes multicanaux dont l’espacement des pointes est réglable
Systèmes de pipetage Thermo Scientific ClipTip
Les pipettes ClipTip sont utilisées exclusivement avec les embouts de pipette ClipTip pour créer un système ergonomique de manipulation des liquides. La technologie ClipTip permet :
  • Forces de fixation et d’éjection de la pointe extrêmement faibles
  • Utilisation confortable avec une faible force requise
  • Joint d’étanchéité complet sur chaque canal
  • Résultats reproductibles entre les tests et les utilisateurs
Pipettes manuelles F1-ClipTip
Conçues pour optimiser le confort de l’utilisateur, la sécurité et la régularité du pipetage, les pipettes manuelles ClipTip F1 sont disponibles en plusieurs styles et capacités. Choisissez des pipettes monocanal à volume fixe ou variable avec des capacités de 10 à 1 000 µL. Choisissez des pipettes manuelles multicanaux à huit ou douze canaux avec une variété de gammes entre 1et 300 µL.
Pipettes électroniques et égaliseurs E1-ClipTip
Passer de pipettes manuelles à des pipettes électroniques ou à des distributeurs automatisés peut améliorer le confort de l’utilisateur et réduire les répétitions et les risques de blessures.
Trouvez les pipettes ClipTip E1 avec des gammes de volumes allant de 0,5 à 1 250 µL et avec 8, 12 ou 16 canaux. Trouvez les pipettes égalisatrices E1 ClipTip à espacement réglable des pointes avec 6, 8 ou 12 canaux. L’espacement réglable des embouts vous permet de transférer des échantillons entre pratiquement tous les formats de tubes, de portoirs, de microplaques ou de boîtes de gel horizontales.
Le pipetage ne doit pas être une corvée
Le pipetage peut devenir une expérience plus confortable et plus sûre grâce aux éléments ergonomiques combinés des pipettes électroniques Thermo Scientific E1-ClipTip, qui présentent les caractéristiques suivantes :
  • Fixation par emboîtement de l’embout ClipTip
  • Pipetage avec l’index et éjection électronique de l’embout
  • Repose-doigts réglables pour les gauchers et les droitiers
  • Affichage rotatif pour vous aider à maintenir une position de pipetage neutre dans n’importe quel environnement
  • Fonctionnalité multi-distribution pour réduire les mouvements répétitifs
Contactez votre représentant Fisher Scientific local pour essayer l’une de nos options ergonomiques de manipulation des liquides ou inscrivez-vous à un séminaire sur les techniques de pipetage ou l’ergonomie.
Pour en savoir plus sur les solutions de traitement des liquides de Thermo Scientific, consultez fishersci.ca/handleanything.
Explorez les solutions Thermo Scientific de manutention des liquides