Gants pour isolateurs en nitrile BioClean Une meilleure protection et une plus grande longévité
Les gants pour isolateurs BioClean ont fabriqués en nitrile avec des niveaux incroyablement bas de particules et d’excellentes propriétés de décharge électrostatique (ESD). Conçus pour être utilisés dans les zones de fabrication de produits injectables et de production pharmaceutique, nos gants pour isolateurs propres ou propres et stériles sont traités et emballés en salle blanche et disponibles pour s’adapter à une gamme de tailles de port.
Protection et dextérité avancées pour les travailleurs en fabrication pharmaceutique
Les boîtes à gants jouent un rôle essentiel dans la protection des produits contre la contamination humaine ou environnementale, ainsi que dans la protection des individus contre les risques sur le lieu de travail. Ils sont conçus pour fournir un environnement de travail contrôlé et fermé, séparé des travailleurs par une barrière, garantissant le confinement de ces matériaux sensibles et critiques.
Chaque travailleur a droit à un lieu de travail sûr. Lors de la fabrication de produits spécialisés dans un environnement de production pharmaceutique, il existe des exigences spécifiques en matière de protection des mains. La production et la manipulation de ces types de produits s’effectuent généralement dans un environnement propre ou contrôlé, et bien souvent aussi dans un environnement stérile.
En raison de la propension des matériaux sensibles à être utilisés dans les sciences de la vie, trois types de boîtes à gants peuvent être utilisés. Chacune est conçue pour les risques spécifiques présents ou le niveau de propreté requis.
Les boîtes à gants de confinement sont conçues pour protéger l’opérateur et l’environnement ambiant du matériau traité. On les trouve couramment dans les composés pharmaceutiques liés au développement de traitements oraux, de médicaments contre la douleur neurologique, de médicaments stimulants, de médecine nucléaire et d’autres médicaments puissants.
Les boîtes à gants d’isolement protègent le matériau traité de l’opérateur et de l’environnement. Les boîtes à gants d’isolement sont utilisées dans des applications telles que la fabrication et le remplissage aseptiques de médicaments et le développement de médicaments parentéraux (injectables).
Les isolateurs combinent les caractéristiques des boîtes à gants de confinement et d’isolement et sont utilisés dans la fabrication de médicaments parentéraux cytotoxiques, de certains médicaments de chimiothérapie et de médicaments biopharmaceutiques contre le cancer.
Les gants de boîte à gants constituent une interface vitale entre le travailleur et l’environnement intérieur de la boîte à gants et doivent maintenir une barrière propre et fiable tout en permettant au travailleur d’effectuer efficacement des tâches manuelles.1 L’intégrité des gants est cruciale, car toute brèche dans le confinement expose les travailleurs et les produits à un risque de contamination.
Matériaux
Alors que ces gants ont traditionnellement été fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel et du polyéthylène chorosulfoné (CSM), les progrès récents en matière de nitrile et d’autres matériaux offrent une protection, une fiabilité et une longévité nettement améliorées.
Le nitrile est un polymère synthétique, sans solvant, conforme à la FDA, doté d’excellentes propriétés antistatiques et idéal pour une utilisation avec des solvants et des poudres. Le nitrile peut résister à des températures allant jusqu’à 120 °C (248 °F) et est autoclavable. Il peut également être stérilisé par irradiation gamma et assaini avec du peroxyde d’hydrogène vaporisé (VHP) et de l’alcool isopropylique (IPA). Les gants en nitrile peuvent également être lavés, traités et emballés dans un environnement de salle blanche, ce qui garantit que les gants présentent un risque de contamination très faible avant d’être introduits dans la boîte à gants de l’isolateur.
Le nitrile présente une résistance à la perforation, une dextérité et un confort d’utilisation supérieurs et offre une excellente résistance chimique, offrant une protection par perméation prolongée contre de nombreuses cytotoxines et la capacité de conserver ses propriétés même après une irradiation gamma.
Les gants BioClean RABS et pour isolateurs sont fabriqués en nitrile avec des niveaux incroyablement bas de particules et d’excellentes propriétés ESD, offrant une sécurité à la fois au travailleur et aux produits manipulés. Les gants sont fabriqués en nitrile biodégradable sans accélérateur et sont emballés individuellement dans un triple sac en polyéthylène basse densité (PEBD) facile à ouvrir pour un accès aisé.
Les gants BioClean sont inspectés à 100 %, testés contre les fuites d’eau et peuvent être irradiés aux rayons gamma, ce qui leur confère un niveau d’assurance de stérilité de 10-6. Ils répondent aux standards ASTM D6978-05 pour la manipulation des médicaments de chimiothérapie et offrent une excellente résistance au VHP et à l’IPA.
Chez Ansell, nous nous engageons à fournir une protection de pointe, permettant aux travailleurs d’accroître la qualité et la productivité sans mettre leur santé en danger. Les gants pour isolateurs en nitrile BioClean constituent un excellent choix pour améliorer le confort, la protection et les performances.
References
- American Glovebox Society AGS-G001-2007, http://www.gloveboxsociety.org/index.asp