Les bases du broyeur à billes
Dans la communauté scientifique, le temps est compté et les résultats sont cruciaux. L’efficacité est cruciale lorsque le personnel de laboratoire doit extraire différents analytes d’une variété d’échantillons.
La préparation des échantillons est particulièrement importante avec les matériaux ou les spécimens problématiques et peut créer un goulot d’étranglement dans le processus global d’extraction. Traditionnellement, les échantillons étaient traités individuellement et manuellement, parfois broyés à l’aide d’un mortier et d’un pilon ou soumis à de longues digestions enzymatiques. Les homogénéisateurs de broyeurs à billes permettent d’accélérer ce processus et de réaliser votre travail dans les délais.
Comment fonctionnent les broyeurs à billes?
Les broyeurs à billes sont l’une des méthodes les plus efficaces pour transformer les échantillons en particules de plus petite taille et peuvent être utilisés pour traiter plusieurs échantillons simultanément.
Les broyeurs à billes sont utilisés pour le traitement de la dispersion – ils réduisent la taille des particules solides et les dispersent dans l’échantillon. Les billes sont placées dans un tube avec l’échantillon et agitées vigoureusement. L’homogénéisation se produit par impact ou collision entre l’échantillon et les billes (macro-échelle), entre les billes et le tube (micro-échelle), et par les forces de cisaillement créées par le mouvement rapide des billes (macro-échelle).
Choisir les bonnes billes
Le type et la taille des billes sont des facteurs importants lors du traitement des échantillons. Les grosses billes peuvent broyer les structures qui sont grosses ou denses, tandis que les petites billes sont plus efficaces avec les composants cellulaires.
La forme et la densité des billes comptent également. Les billes plus denses seront plus efficaces sur les matériaux plus durs ou plus résistants. Les billes de forme irrégulière créent des forces de cisaillement mécaniques plus importantes et fonctionnent bien avec les matériaux durs ou fibreux.
La variation des billes fait que les broyeurs à billes conviennent à de multiples applications. Les broyeurs à billes peuvent être utilisés pour dissocier les tissus et récupérer les cellules vivantes ou extraire de petites molécules comme les acides nucléiques et les protéines. Les tubes du broyeur à billes ne nécessitent pas de liquide supplémentaire, ils peuvent donc être utilisés pour le broyage ou le broyage à sec d’échantillons solides.
Avantages de la préparation d’échantillons par broyeur à billes
Les tubes d’homogénéisation des moulins à billes sont jetables – l’usage unique réduit le risque de contamination croisée. Et comme l’homogénéisation se fait à l’intérieur d’un tube fermé, il y a moins de risques de créer des aérosols ou d’exposer les utilisateurs. Cela est particulièrement important si les échantillons contiennent des substances toxiques, infectieuses ou autrement dangereuses.
Utilisez les homogénéisateurs à billes Fisherbrand pour broyer, lyser ou homogénéiser des échantillons biologiques pour des extractions moléculaires. Un mouvement unique du chariot tubulaire assure un mouvement efficace des billes, produisant des forces d’impact qui égalent ou dépassent celles des autres moulins à billes du marché. Et la puissance accrue réduit les temps de traitement pour maximiser l’efficacité de votre préparation d’échantillons.
- Homogénéise simultanément jusqu’à 24 échantillons
- Porte-tube à chargement frontal pour la commodité, la facilité d’utilisation et l’interaction optimale bille/échantillon
- Traitement sans interruption – pas besoin de refroidissement entre les cycles
- Traitement rapide qui signifie moins de dégradation des échantillons
- Plage de minuterie : 1 à 99 secondes
- Plage de fonctionnement : 0,8 m/s à 6 m/s (par intervalles de 1,5 m/s)
- Cycles : 1 à 9
- Prend peu d’espace
Les homogénéisateurs à billes Fisherbrand, couplés à des matériaux de battage de billes spécifiques aux échantillons, peuvent vous aider à produire des homogénats complets, quel que soit l’échantillon. Par rapport aux méthodes conventionnelles, l’homogénéisation par broyeur à billes augmente les rendements en acides nucléiques, protéines et autres petites molécules pour améliorer les résultats de vos analyses en aval.
Contenu fourni par :