Optimisez votre productivité grâce aux laveurs de verrerie automatisés
Si vous avez déjà travaillé dans un laboratoire, vous avez probablement lavé à la main du matériel de laboratoire réutilisable. La verrerie, les accessoires en plastique et les ustensiles sont les articles réutilisables les plus utilisés dans un laboratoire. Qu’il soit utilisé pour conserver des échantillons et des tampons ou pour mesurer des liquides, le matériel de laboratoire réutilisable fait partie de presque toute activité de laboratoire.
Bien que le lavage du matériel de laboratoire soit rudimentaire, ce qui semble être une tâche simple peut devenir un véritable fardeau au fil du temps, surtout si l’espace du laboratoire est partagé ou si vos expériences nécessitent beaucoup d’articles lavables.
Les laveurs pour verrerie peuvent résoudre ce problème pour les laboratoires qui utilisent beaucoup de verrerie. Lorsque vous choisissez un laveur pour votre laboratoire, prenez en compte les défis auxquels vous êtes actuellement confronté, par exemple :
- Les retards dans le lavage du matériel de laboratoire entravent-ils votre capacité à réaliser des expériences et des tâches importantes?
- Utilisez-vous beaucoup d’eau pour laver le matériel de laboratoire?
- Constatez-vous des différences de précision et d’exactitude dans vos expériences en laboratoire?
- Jetez-vous du matériel de laboratoire qui pourrait en fait être réutilisé?
Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, vous pourriez bénéficier de l’ajout d’un laveur de verrerie Labconco dans votre laboratoire.
Optimisation des ressources
Les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber et SteamScrubber utilisent une interface avancée pour fournir des cycles de lavage précis. L’automatisation du processus de lavage du matériel de laboratoire permet de toujours en avoir à portée de main pour la prochaine expérience et libère les employés pour qu’ils puissent accomplir des tâches plus importantes.
Conscience environnementale
L’efficacité énergétique et la réduction de la consommation d’eau contribuent à réduire l’empreinte carbone d’un laboratoire. Les caractéristiques de programmation réglables des laveurs de verrerie Labconco permettent un nettoyage efficace avec des cycles plus courts. Les utilisateurs peuvent choisir un programme standard ou personnaliser le processus pour limiter la consommation d’eau et d’énergie, et réduire encore plus les émissions de carbone.
Les laveurs Labconco utilisent un maximum de 12,9 litres par remplissage, ce qui peut réduire votre consommation d’eau globale de 67 %.
De meilleurs résultats
Comme la performance expérimentale est directement liée aux matériaux utilisés pour accomplir le protocole, la propreté du matériel de laboratoire réutilisable aura une incidence directe sur vos résultats. L’efficacité du nettoyage dépend des facteurs suivants :
- Température de l’eau et pression du jet;
- Concentration du détergent et temps de contact;
- Qualité de l’eau de rinçage.
Les substances visqueuses et huileuses ou d’autres matières qui ont séché sur le matériel de laboratoire peuvent être difficiles à éliminer à des températures d’eau plus basses. Lorsqu’on lave le matériel de laboratoire à la main, la température de l’eau est limitée par la source de chauffage de l’eau : les systèmes de plomberie qui respectent la réglementation peuvent offrir une température maximale de 49 °C (120 °F). Les laveurs Labconco chauffent rapidement l’eau à 93 °C (199 °F) pour éliminer les contaminants.
L’utilisation de détergents plus puissants et le temps requis pour le lavage manuel de la verrerie peuvent entraîner des irritations ou des lésions de la peau. L’action mécanique de lavage des appareils Labconco assure un nettoyage avec des concentrations de détergent qui éliminent même les contaminants les plus tenaces. Ils utilisent également un rinçage neutralisant les acides pour éliminer les résidus de détergents basiques.
Certaines surfaces du matériel de laboratoire peuvent être oubliées lors du rinçage à la main. Les laveurs Labconco sont équipés d’un raccordement à l’eau pure en option. Pour utiliser de l’eau purifiée pour le rinçage final, les installations peuvent facilement relier une source d’eau pure directement à l’appareil. Les laveurs Labconco dirigent également toutes les eaux usées vers une pompe de drainage spéciale qui élimine la contamination.
L’installation d’un laveur de verrerie dans votre laboratoire peut contribuer à réduire la charge de travail, à protéger l’environnement et à améliorer la fiabilité des résultats de vos tests. Évaluez vos besoins et discutez-en avec le personnel de vos installations, puis contactez votre représentant commercial Fisher Scientific pour optimiser votre laboratoire.
Laveurs de verrerie Labconco
Les laveurs FlaskScrubber sont conçus pour laver et sécher la verrerie de laboratoire à usage général et à col étroit. Le support inférieur à tiges peut contenir jusqu’à 36 fioles jaugées ou autres articles de laboratoire similaires. L’eau, le détergent et l’air chaud pulsé circulent dans les tiges pour atteindre toutes les surfaces du matériel.
Choisissez un support supérieur standard ou à tiges en option pour augmenter la capacité de l’appareil. Vous pouvez aussi remplacer le support inférieur à tiges par un support standard qui peut être utilisé pour les pipettes spécialisées, les flacons DBO, les boîtes de Pétri, les tubes de culture et les portoirs pour petits accessoires.
Les laveurs SteamScrubber sont équipés de supports supérieurs et inférieurs en acier inoxydable qui peuvent accueillir des paniers, des béchers et d’autres articles de laboratoire à large ouverture. Ils peuvent également être utilisés avec les mêmes supports à tiges supérieurs et inférieurs que les laveurs FlaskScrubber.