Milieux de culture de cellules BenchStable
Avantages écologiques
- Efficacité énergétique :
entreposage à température ambiante - Emballage durable :
recyclabilité améliorée
La gamme de produits BenchStable est la première à mettre sur le marché un milieu de base conçu pour la polyvalence et la commodité, permettant l’entreposage à la température de la pièce. Cette gamme de produits est offerte dans les formulations de milieu de base les plus fréquemment utilisées : Gibco DMEM, DMEM/F-12, MEM, et RPMI 1640 — tous incluant le supplément Gibco GlutaMAX. Les milieux BenchStable sont optimisés pour la culture de cellules de routine, conservant les attentes en matière de prolifération cellulaire, de morphologie, et de fonction de plusieurs lignées de cellules communes, et en maximisant les densités cellulaires comparables aux formulations de milieux de base traditionnels, lorsque supplémentées avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Caractéristiques écologiques
Efficacité énergétique
L’entreposage à froid est une des sources primaires de consommation d’énergie au laboratoire. Une étude effectuée en 2015 sur la consommation énergétique en laboratoire par le « Center for Energy Efficient Laboratories » (CEEL) a déterminé que les laboratoires en Californie seulement utilisent au moins 800 GWh d’énergie chaque année — ce qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre annuels de 127 489 autos. Selon l’étude du CEEL, approximativement 25 % de la consommation énergétique d’un laboratoire typique est attribuable à la réfrigération. Un important avantage des milieux BenchStable est la capacité d’entreposer les bouteilles de milieu à température ambiante, libérant ainsi de l’espace précieux dans les réfrigérateurs et permettant une réduction considérable de consommation d’énergie.
Emballage durable
Certains réactifs de culture de cellules sont sensibles à la lumière et doivent y être protégés. Lors de la conception des milieux BenchStable pour l’entreposage à température ambiante, nous avons réalisé qu’il y aurait un plus grand risque d’exposition à la lumière lorsque le produit serait entreposé ouvertement au laboratoire. Nous avons alors choisi une boîte de carton facilement recyclable avec intérieur foncé pour protéger le milieu BenchStable de la lumière. Chaque bouteille est la même bouteille de milieu Gibco fabriquée de polyéthylène téréphtalate (PET) avec un couvercle de polyéthylène à haute densité (HDPE)3— deux des plastiques les plus recyclés4. Une fois prêt à jeter, le couvercle en carton peut être facilement retiré, au besoin, et toutes les matières recyclées.
Les produits BenchStable continueront à être expédiés à température ambiante dans une boîte de carton complètement recyclable. Comme avec ce produit, et depuis plusieurs années, nous avons expédié nos produits sous conditions de température ambiante, sans avoir besoin de refroidisseurs en polystyrène expansé (EPS) ou d’agents frigorigènes5. De la réduction d’emballage durant l’expédition à l’élimination du besoin de réfrigération au laboratoire, notre nouvelle gamme de produits BenchStable est un autre moyen que nous avons d’aider nos clients à garder notre monde plus sain, plus propre, et plus sécuritaire.