La balance est une pièce d’équipement de laboratoire courante. Les balances électroniques d’aujourd’hui sont capables de faire bien plus que de déterminer la masse. Elles peuvent être utilisées dans bien d’autres applications, notamment dans la détermination de la densité, l’étalonnage des pipettes et le pesage dynamique et d’animaux.
Il est essentiel de choisir une balance répondant à la fois aux exigences de performances et d’application : modes d’application spécifiques, connectivité et aide à la conformité GLP/GMP.
Nous vous recommandons de prendre en considération les poids suivants lors de la sélection d’une balance :
Capacité : le plus grand poids pouvant être pesé avec précision par la balance.
- Quelle sera la plage de poids mesurée?
- La capacité de la balance permet-elle de mesurer des échantillons plus lourds (y compris le poids de conteneurs de tare comme des béchers)?
Précision de lecture : le plus petit changement de masse correspondant à un changement de la valeur affichée. La précision de lecture de la balance suffit-elle pour mesurer vos échantillons avec précision?
| Types | Précision de lecture |
|---|---|
| Modèles de précision | 1 mg à 0,1 g |
| Modèles analytiques | 0,1 mg |
| Modèles semi-micro | 0.01mg |
| Modèles micro | 0.001mg |
Précision : la précision de mesure par rapport à la valeur réelle de cette mesure.
Une balance dont la précision de lecture est plus petite offre généralement une meilleure précision qu’une balance dont la précision de lecture est d’un ordre plus grand. Par exemple : une balance dont la précision de lecture est de l’ordre de 0,1 mg sera plus précise qu’une balance dont la précision de lecture est de 1 mg.
Votre laboratoire doit-il se conformer à une norme de pesage minimal, comme la norme USP 41? Si tel est le cas, choisissez une balance présentant une précision de lecture et une répétabilité qui assurent que même les plus petits échantillons n’excèdent pas la tolérance minimale de pesage de la balance.
Autres caractéristiques
Les balances électroniques modernes peuvent comporter des modes de pesage spéciaux comme le comptage des pièces, la pesée dynamique (pour les animaux vivants), la formulation et l’étalonnage de pipettes. Ces modes permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs de manipulation.
- La balance nécessite-t-elle une connexion avec d’autres équipements existants (ordinateurs, imprimantes, SIL)?
- Quelles sont les interfaces de communication nécessaires (Ethernet, USB, RS-232)?
Conformité et archivage*
- Quel est le degré d’intégrité des données et de traçabilité des mesures requis?
- La balance choisie permet-elle d’effectuer des enregistrements physiques ou électroniques précis, attribuables et simultanés?
Coût total
- Le coût de la balance inclut-il l’ensemble des options et accessoires nécessaires?
- Une seule balance sera-t-elle en mesure de répondre à toutes les exigences du laboratoire ou sera-t-il nécessaire d’acquérir d’autres balances? (Certains privilégient l’achat d’une seule balance.)
*Pour répondre aux exigences ISO, BPL ou BPF